M47604
3-Methylglutaric acid
99%
Sinônimo(s):
β-Methylglutaric acid, 3-Methylpentanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
pf
81-86 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
XJMMNTGIMDZPMU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3