M6126
DL-threo-β-Methylaspartic acid
≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
2-Amino-3-methylsuccinic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
DL-threo-β-Methylaspartic acid,
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
cor
white
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h2-3H,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
LXRUAYBIUSUULX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.