Documentos Principais
M81403
Sigma-Aldrich
Methylsuccinic anhydride
98%
Sinônimo(s):
Pyrotartaric anhydride
Selecione um tamanho
5 G
R$ 500,00
25 G
R$ 2.490,00
R$ 500,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 500,00
25 G
R$ 2.490,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
114.10
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 500,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
238-240 °C (lit.)
pf
33-35 °C (lit.)
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h3H,2H2,1H3
chave InChI
DFATXMYLKPCSCX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)