Ensaio
98%
forma
powder
pb
214-215 °C/22 mmHg (lit.)
pf
80-82 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
AQYCMVICBNBXNA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3