68255
4-Methyl-2-oxovaleric acid
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
α-Ketoisocaproic acid, 2-Oxoisocaproic acid, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid, Ketoleucine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Ensaio
≥98.0% (T)
índice de refração
n20/D 1.431
p.e.
82-83 °C/11 mmHg (lit.)
pf
8-10 °C
densidade
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
BKAJNAXTPSGJCU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Role in Human Brain Ketometabolism: 4-Methyl-2-oxovaleric acid has been implicated in the temporal patterns of ketometabolism in cerebral microdialysis fluids of patients with traumatic brain injury, underscoring its significance in biochemical pathways within the brain (Eiden et al., 2019).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)