219835
2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxyisovaleric acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
pf
86-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
NGEWQZIDQIYUNV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3