Documentos Principais
I22005
Sigma-Aldrich
Isopropyl disulfide
96%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 421,00
R$ 421,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 421,00
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]2S2
Número CAS:
Peso molecular:
150.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 421,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.4906 (lit.)
p.e.
175-176 °C (lit.)
densidade
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)SSC(C)C
InChI
1S/C6H14S2/c1-5(2)7-8-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
LZAZXBXPKRULLB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample