247545
Di-tert-butyl disulfide
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl disulfide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5 (vs air)
pressão de vapor
51.7 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.490 (lit.)
p.e.
200-201 °C (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
disulfide
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)SSC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18S2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
chave InChI
BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?