107247
Diethyl sulfide
98%
Sinônimo(s):
1,1′-Thiobisethane, Ethyl sulfide, NSC 75157
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
105 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.442 (lit.)
p.e.
90-92 °C (lit.)
pf
−100 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
densidade
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CCSCC
InChI
1S/C4H10S/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
LJSQFQKUNVCTIA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
15.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?