Z545791
VerSA-Flow™ can and drum dispenser
High-flow pressure-delivery cap with 2 in. NPT thread
Selecione um tamanho
R$ 5.088,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.088,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Descrição geral
- Flow rate: approx 5 to 6 L/min @ 4 psi
- Includes 8 ft × 3/8 in. I.D. FEP solvent pick-up tubing, adjustable depth through compression fitting on cap
- On/Off spigot 1/4 in. I.D. gas hose connection
- Built-in pressure-relief valve vents automatically in case of excessive pressure (10 psi max.)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)