Documentos Principais
W322806
Sigma-Aldrich
Propyl disulfide
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Dipropyl disulfide, Propyl disulfide
Selecione um tamanho
W322806-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 1.425,00
5 KG
R$ 4.636,00
R$ 373,00
Previsão de entrega em16 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W322806-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 1.425,00
5 KG
R$ 4.636,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2SSCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.31
Número FEMA:
3228
Beilstein:
969200
Número CE:
Conselho da Europa nº:
540
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.014
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Previsão de entrega em16 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
195-196 °C (lit.)
pf
−86 °C (lit.)
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
burnt; earthy; alliaceous; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
CCCSSCCC
InChI
1S/C6H14S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
ALVPFGSHPUPROW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Propyl disulfide is a volatile flavor compound mainly found in allium species such as onion[1], chive[2] and scallions.[3]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Volatile constituents of the distilled oils of Welsh onions (Allium fistulosum L. variety maichuon) and scallions (Allium fistulosum L. variety caespitosum).
Kuo MC & Ho CT.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(1), 111-117 (1992)
Volatile flavor compounds from onion.
Boelens M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 19(5), 984-991 (1971)
Volatile flavor components of chive (Allium schoenoprasum L.).
Hashimoto S, et al.
Journal of Food Science, 48(6), 1858-1859 (1983)
Opender Koul
Journal of economic entomology, 97(3), 1142-1147 (2004-07-29)
Head space volatiles, including 73% di-n-propyl disulfide, were collected from freshly crushed neem seeds. This compound along with previously reported diallyl disulfide (di-2-propenyl disulfide) were toxic when applied topically or as a fumigant to Tribolium castaneum adults and 8-, 12-
C Teyssier et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 28(6), 648-654 (2000-05-23)
The metabolism of dipropyl disulfide (DPDS), an Allium sulfur compound, was investigated in rat liver cell subfractions and in an isolated perfused rat liver. DPDS is oxidized to dipropyl thiosulfinate (DPDSO) by rat microsomes. The contribution of cytochrome P450 enzymes