E26223
Diethyl disulfide
99%
Sinônimo(s):
Ethyl disulfide
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.506 (lit.)
p.e.
151-153 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCSSCC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-5-6-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
CETBSQOFQKLHHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Pheniramine maleate in forensic toxicology: Explored the assessment of pheniramine maleate in alternative biological matrices using liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). This research underscores the importance of pheniramine maleate in toxicological studies, contributing to forensic investigations and therapeutic drug monitoring (Makhdoom et al., 2024).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?