Documentos Principais
I10600
Sigma-Aldrich
5-Iodosalicylic acid
technical grade
Selecione um tamanho
25 G
R$ 512,00
R$ 512,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 512,00
About This Item
Fórmula linear:
IC6H3(OH)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
264.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 512,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
pf
189-191 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(I)ccc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
SWDNKOFGNPGRPI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Luís Gales et al.
Biochimica et biophysica acta, 1784(3), 512-517 (2007-12-25)
Transthyretin (TTR) is a plasma homotetrameric protein associated with senile systemic amyloidosis and familial amyloidotic polyneuropathy. In theses cases, TTR dissociation and misfolding induces the formation of amyloidogenic intermediates that assemble into toxic oligomeric species and lead to the formation