Documentos Principais
524328
Sigma-Aldrich
5-Iodosalicylaldehyde
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 659,00
R$ 659,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 659,00
About This Item
Fórmula linear:
lC6H3(OH)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
248.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 659,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
98-100 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
chave InChI
PDFVIWFKGYODKD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Iodosalicylaldehyde is a salicylaldehyde derivative.
Aplicação
5-Iodosalicylaldehyde may be used to synthesize:
  • 5-formylsalicylaldehyde[1]
  • 5-ortho-carboranylsalicylaldehyde[2]
  • new salen (N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediamine) ligands that are tethered to a p-acylthio(phenylacetylene)n linker[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Synthesis of 5-ortho-Carboranylsalicylaldehyde and an Indolinospirobenzopyran.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 39(22), 4069-4078 (2009)
An efficient and convenient synthesis of 5-formylsalicylaldehyde.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 30(6), 1003-1008 (2000)
Synthesis and catalytic properties of p-acylthio (phenylacetylene) n substituted chiral manganese salen complexes.
Nielsen M and Gothelf KV.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19 (2001)