146862
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
98%
Sinônimo(s):
5-Methoxysalicylaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
pb
103 °C/2.5 mmHg (lit.)
pf
4 °C (lit.)
densidade
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-2-3-8(10)6(4-7)5-9/h2-5,10H,1H3
chave InChI
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter