461814
5-Bromosalicylic acid
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
5-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
forma
solid
pf
159-162 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C7H5BrO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
IEJOONSLOGAXNO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3