Documentos Principais
716405
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
≥95%
Sinônimo(s):
4-Iodosalicylic acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.013,00
R$ 1.013,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.013,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5IO3
Número CAS:
Peso molecular:
264.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.013,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
229-234 °C
grupo funcional
carboxylic acid
iodo
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C7H5IO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,(H,10,11)
chave InChI
UQOZVZTUJNRMBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H Goudonnet et al.
Comptes rendus des seances de la Societe de biologie et de ses filiales, 176(5), 707-715 (1982-01-01)
In the series of salicylic acids derivatives investigated 3,5-DIS has a large inductive effect of enzymes with respect to the metabolism of xenobiotics: rise in the rate of Cyt. P 450; increase of ethoxycoumarin deethylase, bilirubin glucuronosyl transferase and benzphetamine-N-demethylase