Documentos Principais
H9605
Sigma-Aldrich
1,2,3,6,7,8-Hexahydropyrene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16
Número CAS:
Peso molecular:
208.30
Beilstein:
2048996
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
130-134 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1Cc2ccc3CCCc4ccc(C1)c2c34
InChI
1S/C16H16/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h7-10H,1-6H2
chave InChI
MBAIEZXRGAOPKH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Important intermediate for the synthesis of polycyclic hydrocarbons.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Journal of the American Chemical Society, 111, 4285-4285 (1989)
A J Dobson et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 52 ( Pt 12), 3086-3088 (1996-12-15)
In 1,2,3,6,7,8-hexahydropyrene, C16H16, the unsaturated rings lie essentially in a plane, the r.m.s. deviation of the atoms defining this plane form the best-fit plane being 0.006 (2) A. The saturated rings are substantially non-planar, but the character of the non-planarity