Documentos Principais
GF92564916
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinônimo(s):
B 626010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.682,00
R$ 4.682,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.682,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 4.682,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 925-649-16
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Is this product safe to ingest in very small quantities?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.