Documentos Principais
GF12748608
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g
Sinônimo(s):
B 626300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.008,00
R$ 3.008,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.008,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 3.008,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 127-486-08
peso
500 g
tamanho nominal do granulo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)