Documentos Principais
GF26835891
Boron carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g, purity 99%
Sinônimo(s):
B 626010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.777,00
R$ 9.777,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.777,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 9.777,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 268-358-91
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)