Documentos
GF10378964
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 1000 g
Sinônimo(s):
B 626300
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 103-789-64
peso
1000 g
tamanho nominal do granulo
5 mm