Documentos Principais
GF42379274
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 50 g
Sinônimo(s):
B 626300
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.313,00
R$ 1.313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.313,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 1.313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
granular
fabricante/nome comercial
Goodfellow 423-792-74
peso
50 g
tamanho nominal do granulo
5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)