Documentos Principais
GF42826541
Yttrium oxide
sheet, thickness 3.0 mm, 10 mm diameter
Sinônimo(s):
Y 603030
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 428-265-41
Diâmetro
10 mm
espessura
3.0 mm
diâmetro
10 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)