Documentos Principais
GF08821245
Titanium carbide
powder, max. particle size 5 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Sinônimo(s):
TI546020
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.275,00
R$ 5.275,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.275,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
R$ 5.275,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥99.8%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 088-212-45
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
5 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)