Documentos
GF14936092
Titanium carbide
powder, mean particle size <0.05 micron, weight 100 g, purity 99.8+%
Sinônimo(s):
TI546005
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.8%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 149-360-92
peso
100 g
tamanho médio de partícula
<0.05 μm