F3606
3-Fluoroaniline
99%
Sinônimo(s):
1-Amino-3-fluorobenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.542 (lit.)
pb
186 °C/756 mmHg (lit.)
densidade
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
chave InChI
QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)