Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.682 (lit.)
pb
145-146 °C/15 mmHg (lit.)
pf
21-24 °C (lit.)
densidade
1.821 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
chave InChI
FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup