112321
Ethyl octanoate
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Ethyl caprylate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.02 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Selectophore™
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
p.e.
206-208 °C (lit.)
pf
−48-−47 °C (lit.)
densidade
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
chave InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
167.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
75 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?