Documentos
E10807
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-aminocrotonate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(NH2)=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
129.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pb
210-215 °C (lit.)
pf
33-35 °C (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4-
chave InChI
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter