Documentos
C99752
Sigma-Aldrich
Cycloheptyl cyanide
97%
Sinônimo(s):
Cycloheptanecarbonitrile
About This Item
Fórmula linear:
C7H13CN
Número CAS:
Peso molecular:
123.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
pb
85-86 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1CCCCCC1
InChI
1S/C8H13N/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
chave InChI
UIZRDFICGGONJJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup