WHA10343630
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589a
circles, diam. 140 mm, pack of 500
Sinônimo(s):
Z749699
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose filters (super-refined)
circles
embalagem
pack of 500
fabricante/nome comercial
Whatman 10343630
Whatman Article No. 28414594 (US reference)
Parâmetros
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
140 mm
espessura
430 μm
tamanho de poro
6-12 μm
peso base
200 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Grade 2589a: 6-12 μm
A fast to medium filter with high wet strength offering medium retention.
Características e benefícios
- A Fast to medium Fast filter with high wet strength offering medium retention.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)