Documentos Principais
C28006
Sigma-Aldrich
(4-Chlorophenyl)acetonitrile
96%
Sinônimo(s):
4-Chlorobenzyl cyanide
Selecione um tamanho
100 G
R$ 394,00
R$ 394,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 394,00
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
151.59
Beilstein:
971171
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 394,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid (or Semi-Solid or Liquid)
p.e.
265-267 °C (lit.)
pf
25-28 °C (lit.)
densidade
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
chave InChI
IVYMIRMKXZAHRV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
271.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
133 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)