Documentos Principais
128538
Sigma-Aldrich
Heptyl cyanide
97%
Sinônimo(s):
Caprylonitrile
Selecione um tamanho
25 G
R$ 560,00
R$ 560,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 560,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6CN
Número CAS:
Peso molecular:
125.21
Beilstein:
1744063
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 560,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
p.e.
198-200 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H15N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-7H2,1H3
chave InChI
YSIMAPNUZAVQER-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Heptyl cyanide (Caprylonitrile) was used as a solvent to study the intermediates in the decomposition of aliphatic diazo-compounds[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Intermediates in the decomposition of aliphatic diazo-compounds. Part XI. Mechanistic studies on the reaction of diphenylmethylene with amines in solution.
Bethell D, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 11, 1307-1312 (1974)
Peter S Toth et al.
The Analyst, 140(6), 1947-1954 (2015-02-11)
Two-phase voltammetry has been carried out using a reverse cell configuration, i.e. with the lower density organic solvent on the top of the aqueous solution in the cell, where the organic solvents contain either nitrile or ketone functional groups. The