168041
Cyclohexanecarbonitrile
98%
Sinônimo(s):
Cyanocyclohexane, Cyclohexanecarboxylic acid nitrile, Cyclohexanenitrile, Cyclohexyl cyanide, Hexahydrobenzonitrile
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4505 (lit.)
p.e.
75-76 °C/16 mmHg (lit.)
pf
11 °C (lit.)
densidade
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
N#CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
chave InChI
VBWIZSYFQSOUFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?