C81101
Cinnamoyl chloride
≥95.0%
Sinônimo(s):
trans-3-Phenylacryloyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95.0%
forma
solid
pb
256-258 °C (lit.)
pf
35-37 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
chave InChI
WOGITNXCNOTRLK-VOTSOKGWSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges