Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
150-153 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C9H6ClNO3/c10-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)11(13)14/h1-6H/b6-3+
chave InChI
RUPXNPWALFDXJD-ZZXKWVIFSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?