Documentos Principais
A52005
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
95%
Sinônimo(s):
Acetylacetoneguanidine
Selecione um tamanho
25 G
R$ 529,00
R$ 529,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 529,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9N3
Número CAS:
Peso molecular:
123.16
Beilstein:
110735
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 529,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
crystals
pf
151-153 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
chave InChI
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
p-Toluidine 99.6%
Sigma-Aldrich
236314
p-Toluidine
Christer B Aakeröy et al.
Pharmaceutics, 3(3), 601-614 (2011-01-01)
In the pharmaceutical industry, co-crystals are becoming increasingly valuable as crystalline solids that can offer altered/improved physical properties of an active pharmaceutical ingredient (API) without changing its chemical identity or biological activity. In order to identify new solid forms of
Yoshio Muguruma et al.
Biomedical chromatography : BMC, 34(2), e4722-e4722 (2019-10-28)
The metabolome presence of nucleobases, nucleosides, nucleotides and related phosphorylated metabolites has been examined for Alzheimer's disease (AD). Although reversed-phase liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) has been used for the determination of these analytes, they were limited in chromatographic