259950
Benzoyl chloride
99%
Sinônimo(s):
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.88 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 32 °C)
Ensaio
98.0-100.5%
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1056 °F
Lim. expl.
4.9 %
Impurezas
≤0.002% P compounds
resíduo de ignição
≤0.005%
índice de refração
n20/D 1.553 (lit.)
p.e.
198 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
temperatura de transição
freezing point −2.0-0.0 °C
densidade
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- N,N-diethylbenzamide via condensation with diethylamine
- N-2-bromophenylbenzamide by reacting with 2-bromoaniline via N-benzoylation
- propargyl benzoate via O-benzoylation of propargyl alcohol
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?