Documentos Principais
127787
Sigma-Aldrich
Crotonoyl chloride
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
(E)-Crotonoyl chloride, trans-Crotonoyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCOCl
Número CAS:
Peso molecular:
104.53
Beilstein:
506118
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
technical grade
Ensaio
90%
contém
1500 ppm hydroquinone as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
120-123 °C (lit.)
densidade
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3/b3-2+
chave InChI
RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Aplicação
Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester[1].
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Double asymmetric induction as a mechanistic probe: the doubly diastereoselective conjugate addition of enantiopure lithium amides to enantiopure α,β-unsaturated esters and enantiopure α,β-unsaturated hydroxamates.
Davies SG, et al.
Tetrahedron, 67(34), 6382-6403 (2011)