M5308
L-Metionina
99.0-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Sinônimo(s):
Ácido L-2-amino-4-(metiltio)butanoico, Ácido (S)-2-amino-4-(metilmercapto)butírico
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Metionina, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
fonte biológica
non-animal source
Agency
USP/NF
meets EP testing specifications
meets JP testing specifications
meets USP testing specifications
linha de produto
BioXtra
Ensaio
99.0-101.0%
forma
powder
qualidade
meets EP, JP, USP testing specifications
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
pf
284 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 25 mg/mL
aplicação(ões)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-BYPYZUCNSA-N
Informações sobre genes
rat ... Ggt1(116568)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
differentiation of trout satellite cells
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.