F7252
Fast Green FCF
Dye content ≥85 %, powder
Sinônimo(s):
Food green 3
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Fast Green FCF, Dye content ≥85 %
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, ≥85%
pf
290 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccc(O)cc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
RZSYLLSAWYUBPE-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
352.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
178 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.