Documentos Principais
C38400
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
142.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.527 (lit.)
p.e.
66-69 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnc(C)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-3-8-5(2)6(7)9-4/h3H,1-2H3
chave InChI
NNBALVIZMGWZHS-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ai-Nong Yu et al.
Food chemistry, 221, 1678-1684 (2016-12-17)
The kinetics of browning and the correlation between browning products (BPs) and pyrazine compounds were investigated by heating equimolar l-ascorbic acid (ASA)/acidic amino acids under weak alkaline conditions at 120-150°C for 10-120min. The formations of BPs and pyrazine compounds from