Ensaio
98%
forma
solid
pf
272-278 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CN(CC(O)=O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-4-2-9(3-5(10)11)7(13)8-6(4)12/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)(H,8,12,13)
chave InChI
TZDMCKHDYUDRMB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3