171778
2-Aminobenzimidazole
97%
Sinônimo(s):
2-Benzimidazolamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
226-230 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
chave InChI
JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PLAU(5328)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves