Z350613
Transfer pipette, polyethylene
general purpose, large bulb, draw 4.6 mL, non-sterile
Sinônimo(s):
liquid transfer tool, plastic pipette
Selecione um tamanho
R$ 454,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 454,00
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 400
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
Comprimento
150 mm
volume
4.6 mL
diâmetro da haste
6.3 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Available as non-sterile, sterile, or sterile and wrapped in packs of 10.
- Unified design with built-in pipette bulb
- Safe, convenient use and disposal
- Reduces loss of cells and proteins that bind to glass
- Heat sealable to create liquid-tight storage
- Non-autoclavable
Embalagem
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)