Z740085
BRAND® pipette tips
volume 0.5-5 mL, bulk
Sinônimo(s):
BRAND tips, micropipette tips, pipette tips, tips
Selecione um tamanho
R$ 480,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 480,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
Materiais
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
esterilidade
non-sterile; autoclaved
Características
bulk
embalagem
pack of 200 ea (1 bag of 200)
fabricante/nome comercial
BRAND 702595
volume máximo
5 mL
volume
0.5-5 mL
Aplicação
Características e benefícios
- CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY: Virgin raw materials, Manufactured under controlled room conditions, Intensive in-process controls, Visual inspections, Batch management, Final product inspection, Proven functionality
- Perfect fit for the Transferpette® micropipette and many other pipettes.
- The tip system for all requirements.
- BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)