Documentos Principais
BR61820
BRAND® jar with push-on lid
polypropylene, capacity 80 mL
Sinônimo(s):
Jars
Selecione um tamanho
10 EA
R$ 342,00
R$ 342,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 EA
R$ 342,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 342,00
Check Cart for Availability
Materiais
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
Características
with cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 61820
capacidade
80 mL
diâmetro × A
75 mm × 30 mm
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)