Documentos Principais
Z186848
Sigma-Aldrich
All-purpose sampling containers
capacity 8 oz
Selecione um tamanho
500 EA
R$ 1.949,00
R$ 1.949,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EA
R$ 1.949,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.51
R$ 1.949,00
Check Cart for Availability
capacidade
8 oz
Descrição geral
Durable and translucent PP containers resist acids, bases, most organic solvents, and common laboratory reagents. Internally molded dual graduations in increments of 1 oz and 20 mL. Economical enough to discard after one use, or strong enough to reuse. Tight-fitting PE lid not included. Nonsterile.
Outras notas
Supplied without lid. No lid available.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5