Documentos Principais
Z740625
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 45 mL, dish diam. × H 40 mm × 25 mm
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 711,00
R$ 711,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 711,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
R$ 711,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
embalagem
pack of 6 ea
capacidade
45 mL
Prato: diâm. × A
40 mm × 25 mm
Descrição geral
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)